541168
3′,5′-Difluoroacetophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
OXJLDNSPGPBDCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- (E)-3-(4-(1,5,9-trithia-13-azacyclohexadecan-13-yl)-phenyl)-1-(3,5-difluorophenyl)prop-2-en-1-one
- 1,3,5-triarylpyrazoline fluorophores containing a 16-membered thiazacrown ligand
- (±)-fluorinated-1-(3-morpholin-4-yl-phenyl)ethylamine
- (E)-1-(3,5-difluorophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl) prop-2-en-1-one
- 1-(3,5-difluorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup