A propos de cet article
Formule linéaire :
FC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-960-9
Beilstein/REAXYS Number:
386013
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
liquid
Se connecter pour consulter vos tarifs
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
196 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter