117374
4′-Methoxyacetophenone
99%
Synonyme(s) :
4-Acetylanisole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - open cup