124133
3-Bromoquinoline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.664 (lit.)
Point d'ébullition
274-276 °C (lit.)
Pf
13-15 °C (lit.)
Densité
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
Clé InChI
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter