Key Documents
638587
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzothiophene
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.6240 (lit.)
Point d'ébullition
72-74 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Clé InChI
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yujuan Hua et al.
Journal of separation science, 41(2), 469-474 (2017-11-11)
A fast and reliable analytical technique for the determination of total sulfur levels in complex hydrocarbon matrices is introduced. The method employed flow injection technique using a gas chromatograph as a sample introduction device and a gas phase dual-plasma sulfur