Key Documents
490253
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i8+1
Clé InChI
QPJVMBTYPHYUOC-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup