Principaux documents
279323
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzoyl chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Formule linéaire :
C6H513COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.219 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
Clé InChI
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.00 °C - closed cup