Key Documents
615692
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD3CD2CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
167 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.090 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup