Principaux documents
486892
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
1.08 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
27 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Température d'inflammation spontanée
806 °F
pb
−6.3 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
Clé InChI
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< -30.00 °C - closed cup