Key Documents
708062
Sigma-Aldrich
Eicosanoic acid-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Arachic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidinic acid-20,20,20-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CH2)18COOH
Poids moléculaire :
315.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Pf
74-76 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
Clé InChI
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable