Key Documents
489662
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Hexadecanoic-2,2-d2 acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
61-64 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-DOBBINOXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kristina Glenske et al.
Bone reports, 13, 100707-100707 (2020-09-12)
The long-term effects of palmitate (PA) on osteogenic differentiation capacity of human mesenchymal stromal cells (hMSCs) were investigated by cultivating the cells in osteogenic differentiation medium (O-w/o) and osteogenic medium containing PA (O-BSA-PA) for 21 days. Osteogenic medium containing BSA (O-BSA)