Principaux documents
485209
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated 2-bromoethanol, Ethylene-d4 bromohydrin
About This Item
Formule linéaire :
BrCD2CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup