Principaux documents
486361
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Ethylene-d4 chlorohydrin
About This Item
Formule linéaire :
ClCD2CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
129 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Densité
1.260 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup