484903
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
98%
Synonyme(s) :
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
265 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
Clé InChI
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable