676365
4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
1-Boc-piperazine-3-carboxylic acid, 4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder or crystals
Pf
231-239 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves