Key Documents
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
182-185 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable