480894
O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Point d'ébullition
81 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
34-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NOC1CCCCO1
InChI
1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
Clé InChI
NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following potential histone deacetylase (HDAC) inhibitors:
- 2-[1-(naphthalene-2-sulfonyl)-heterocyclyl]-pyrimidine-5-carboxylic acid (tetrahydropyran-2-yloxy)-amides
- (E)-3-(2-benzyl-1-oxoisoindolin-6-yl)-N-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)acrylamide
- 3-(1-benzenesulfonyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)-N-hydroxy-acrylamide
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup