Merck
87477
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethanol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(2-Hydroxyethoxy)tetrahydropyran
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1280440
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves