Key Documents
78725
Sigma-Aldrich
O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
Phenoxyamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5ONH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.59
Numéro Beilstein :
4326059
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (AT)
Forme
powder
Pf
~132 °C (dec.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Clé InChI
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges