Principaux documents
477834
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 2 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)16
Poids moléculaire :
3271.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
amidoethanol surface groups
Forme
liquid
Poids mol.
generation 2
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
16
Indice de réfraction
n20/D 1.364
pb
65 °C
Densité
0.862 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Contains 16 surface hydroxyl groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C