Key Documents
412376
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 0.5 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)8
Poids moléculaire :
1269.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
sodium carboxylate surface groups
Forme
liquid
Poids mol.
generation 0.5
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
20 wt. % in methanol
Nb de groupes de surface
8
Indice de réfraction
n20/D 1.368
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C46H80N10O20.8Na/c57-35(47-13-29-51(21-5-39(61)62)22-6-40(63)64)1-17-55(18-2-36(58)48-14-30-52(23-7-41(65)66)24-8-42(67)68)33-34-56(19-3-37(59)49-15-31-53(25-9-43(69)70)26-10-44(71)72)20-4-38(60)50-16-32-54(27-11-45(73)74)28-12-46(75)76;;;;;;;;/h1-34H2,(H,47,57)(H,48,58)(H,49,59)(H,50,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
Clé InChI
HLBBXYHSZWSLRS-UHFFFAOYSA-F
Forme physique
Contains 8 surface carboxylate groups
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C