Key Documents
464856
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-Boc-2-pyrrolidinone, N-tert-Butoxycarbonyl-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
100-105 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The kinetics of gas-phase elimination of 1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone has been investigated in a static system. The observed rate coefficient has been reported to be log k1(s-1) = (11.54 ± 0.29) -(140.8 ± 2.8)­kJmol-1 (2.303RT)-1.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kinetics of elimination of several heterocyclic carbamates in the gas phase.
Brusco Y, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 15(12), 796-800 (2002)