421626
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −168°, c = 1.8 in 1.4 M NaOH
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clé InChI
BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable