Principaux documents
458937
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
Synonyme(s) :
Methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter