Principaux documents
410489
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OMe
95%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester, Boc-L-serine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.23
Beilstein:
3545389
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
Clé InChI
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1