Principaux documents
450677
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −47°, c = 1 in H2O
Pf
86-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Clé InChI
QICFUFOXXNIZFF-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges