44570
Dowtherm® A
eutectic mixture of 26.5% diphenyl + 73.5% diphenyl oxide
Synonyme(s) :
Diphyl
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.590
Pf
12-14 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccc2.O(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
Clé InChI
MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 1-Hydroxy-5-methoxy-1,2-dihydrobenzo[f][2,7]naphthyridines from 2-chloro-3-formyl quinolines.
- Isoindolinone derivatives via intramolecular Diels–Alder cycloaddition reactions of substituted pyridazines.
- Phosphorylated azaheterocycles from 2-diethoxyphosphoryl-3-methoxyacrylate via intramolecular cyclizations under thermal conditions.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter