Key Documents
8.20978
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Diphenyl ether, Phenyl ether, Diphenyl oxide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
202-981-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.05 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
610 °C
Puissance
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-1.5 % (v/v)
Point d'ébullition
259 °C/1013 hPa
Pf
24-27 °C
Température de transition
flash point 115 °C
Solubilité
0.018 g/L
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup