412791
N,O-Di-Boc-hydroxylamine
97%
Synonyme(s) :
N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine, tert-Butyl N-(tert-butoxycarbonyloxy)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
67-70 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)14-7(12)11-16-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12)
Clé InChI
AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- 5-lipoxygenase inhibitor LY280810
- hydroxylamines
- hydroxamic acids,
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable