406538
Silicon 2,3-naphthalocyanine dihydroxide
Dye content 80 %
Synonyme(s) :
Silicon naphthalocyanine dihydroxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 80%
λmax
785 nm
Chaîne SMILES
O[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H26N8O2Si/c57-59(58)55-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(55)53-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(50-43)54-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(56(48)59)52-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(49-42)51-45/h1-24,57-58H/b51-41-,51-45-,52-42-,52-46-,53-43-,53-47-,54-44-,54-48-
Clé InChI
TWXYEPNVTJIKJY-MXGMYSBDSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable