Key Documents
287768
Sigma-Aldrich
Silicon phthalocyanine dichloride
Dye content ~85 %
Synonyme(s) :
Dichloro(29H,31H-phthalocyaninato)silicon, Phthalocyaninato-dichlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16Cl2N8Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
611.51
Numéro Beilstein :
600612
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Composition
Dye content, ~85%
λmax
702 nm
Chaîne SMILES 
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
Clé InChI
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
Application
Precursor to stacked-ring silicon phthalocyanines.
Autres remarques
remainder SiO2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)