Key Documents
389927
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3-naphthalocyanine dichloride
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
2,3-Naphthalocyaninato-dichlorosilane, Dichloro-2,3-naphthalocyaninatosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H24Cl2N8Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
811.75
Numéro Beilstein :
9467657
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 85%
λmax
780 nm
Chaîne SMILES 
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24Cl2N8Si/c49-59(50)57-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(57)55-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(52-43)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(58(48)59)54-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(51-42)53-45/h1-24H/b53-41-,53-45-,54-42-,54-46-,55-43-,55-47-,56-44-,56-48-
Clé InChI
XIINLOVCJKUOQC-IIZSCGODSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1