Principaux documents
394211
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmax
377 nm
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2