A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4CH=CHC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1379389
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99.8% (T)
form
solid
mp
256-259 °C
fluorescence
λex 500 nm; λem ~700 nm in methylene chloride
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-17(2)15-9-5-13(6-10-15)3-4-14-7-11-16(12-8-14)18(19)20/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI key
NVLSIZITFJRWPY-ONEGZZNKSA-N
Application
4-Dimethylamino-4′-nitrostilbene (DANS, DMANS) may be used as a proton/acid indicator and physical chemistry probe to study state energy and photoexcitation dynamics of molecules.
Other Notes
Standard for the correction of emission of fluorescence spectrometers
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe