B52808
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, 4,4′-Vinylenedipyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
crystals
Pf
148-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1cc(ccn1)\C=C\c2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+
Clé InChI
MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Application
- Expanding and shrinking cadmium-based pillared layer coordination polymers showing selective guest adsorption.[4]
- Dinuclear zinc complex that exhibits photocontrolled fluorescence.[5]
- Platinum-based 3-D tetragonal prisms via multicomponent coordination-driven self-assembly.[6]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable