Key Documents
393231
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(indenyl)]zirconium(IV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H16Cl2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Impuretés
≤3% dichloromethane
Chaîne SMILES 
Cl[Zr]Cl.C(CC1C=Cc2ccccc12)C3C=Cc4ccccc34
InChI
1S/C20H18.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h1-12,17-18H,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
IJSDUKZKUCXMRL-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Organometallics, 10, 1501-1501 (1991)