532126
Dichloro[rac-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
97%
Synonyme(s) :
Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Pf
267-271 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Regiochemistry in Negishi carboaluminations
- Polymerization of olefins
- Diastereoselective intramolecular olefin alkylations
- Asymmetric carbomagnesiation
- Reduction of esters to alcohols
- Enantioselective synthesis of allylic amines
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable