Key Documents
447862
Sigma-Aldrich
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Synonyme(s) :
Dibutylzirconocene dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26Cl2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Pf
98.7-99.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
  • Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable