Key Documents
388416
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-15-crown-5
95%
Synonyme(s) :
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.30
Numéro Beilstein :
4671177
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
Clé InChI
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter