Key Documents
11378
Sigma-Aldrich
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Synonyme(s) :
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro Beilstein :
4175236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Point d'ébullition
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
Chaîne SMILES 
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
Clé InChI
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Synthesis of lariat ether derivatives
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G.W. Gokel and J.E. Trafton et al.
Cation Binding by Macrocycles null
K.A. Arnold et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5652-5652 (1988)