Principaux documents
393428
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-15-crown-5
97%
Synonyme(s) :
(Benzo-15-crown-5)-4′-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.32
Beilstein:
1587285
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
Clé InChI
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable