366544
Acétonitrile-d3
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Cyanure de méthyle d3, Trideutéroacétonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
3.0-16 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.02% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Pf
-46 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Description générale
Application
It may be used as:
- IR and NMR solvent.
- Probe for zeolite acidity.
- Cartridge eluent in HPLC- SPE (solid-phase extraction)-NMR technique.
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.00 °C - closed cup