Key Documents
360279
Sigma-Aldrich
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.20
Numéro Beilstein :
2809673
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
245-251 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
Clé InChI
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable