269670
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
78-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of 1-[bis-(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(4-tert-butylbenzenesulfonyl)piperazine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
J N Narendra Sharath Chandra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(19), 6621-6627 (2006-06-21)
A series of novel substituted 1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]piperazine derivatives (4a-g) and (5h-m) have been synthesized. The synthesized compounds were characterized by IR and 1H NMR. All the synthesized compounds were evaluated in vitro for their efficacy as antimicrobial agents against representative strains