359939
(R)-(+)-Bornylamine
97%
Synonyme(s) :
(+)-Bornanamine, endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +44°, c = 0.5 in ethanol
Pf
160-163 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](N)C2
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Clé InChI
MDFWXZBEVCOVIO-WEDXCCLWSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable