Key Documents
391654
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheylamine
95%
Synonyme(s) :
(−)-Isopinocampheylamine, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]21/D −42°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1[C@H](N)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
Clé InChI
VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Wenhui Hu et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3831-3834 (2010-04-17)
Although amantadine derivatives are the only M2 drugs for influenza virus A, their use is limited in the U.S. because of drug resistance. Here we report the identification of multiple M2 inhibitors that were rapidly generated through focused screening of