Key Documents
336505
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro Beilstein :
2935070
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −4°, neat
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
Pureté optique
ee: 95% (GLC)
Point d'ébullition
177-178 °C (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Description générale
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine mainly used as a resolving agent for racemic compounds.
Application
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the preparation of a chiral calix[4]arene Schiff base derivatives with potential enantioselective recognition ability towards amines.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chiral Schiff base derivatives of calix [4] arene: synthesis and complexation studies with chiral and achiral amines.
Durmaz M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2322-2327 (2006)
A practical synthesis of C2-symmetric chiral binaphthyl ketone catalyst.
Seki M, et al.
Synthesis, 2000(12), 1677-1680 (2000)