331562
Cyclohexanepentanoic acid
98%
Synonyme(s) :
5-Cyclohexylvaleric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4656 (lit.)
Point d'ébullition
126-127 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
16-17 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,12,13)
Clé InChI
YMUHUYBRWUUAJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable