70340
Naphthenic acid
technical
Synonyme(s) :
Acidol (petroleum by-product), Sunaptic B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice d'acide
~215
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC1CC(CC1)CC
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WVRFSLWCFASCIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter