333840
Dicyclohexylacetic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
139-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H24O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2,(H,15,16)
Clé InChI
PGGMEZOUAPIYOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable